Fontos dokumentumok
C2175000
Cimetidine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
SKF-92334
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cimetidine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH2(3274)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)