Fontos dokumentumok
C4438
2-Chloro-2′-deoxyadenosine
antileukemic
Szinonimák:
CdA, Cladribine
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(Cl)nc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTOAARAWEBMLNO-KVQBGUIXSA-N
Géninformáció
human ... NP(4860)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Alkalmazás
Cladribiane, like fludarabine, is a prodrug that is must be phosphorylated intracellularly to the monophosphate by the nuclear/cytosol enzyme deoxycytidine kinase (dCK) and possibly by the mitochondrial enzyme deoxyguanosine kinase (dGK).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges