Fontos dokumentumok
PZ0240
(S)-Crizotinib
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-[(1S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-[1-(4-piperidinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyridinamine
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
ClC1=C([C@H](C)OC2=C(N)N=CC(C3=CN(C4CCNCC4)N=C3)=C2)C(Cl)=C(F)C=C1
InChI
1S/C21H22Cl2FN5O/c1-12(19-16(22)2-3-17(24)20(19)23)30-18-8-13(9-27-21(18)25)14-10-28-29(11-14)15-4-6-26-7-5-15/h2-3,8-12,15,26H,4-7H2,1H3,(H2,25,27)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KTEIFNKAUNYNJU-LBPRGKRZSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)