Fontos dokumentumok
C3805
Cyclophilin A human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Szinonimák:
CyP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
20 kDa
koncentráció
≥0.3 mg/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... PPIA(5478)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1