C3545
Monoclonal Anti-Calmodulin antibody produced in mouse
clone 6D4, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-CALM3, Anti-calmodulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6D4, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide as preservative
faj reaktivitás
chicken, Dictyostelium discoideum, bovine, rat
technika/technikák
western blot: 1:2,000 using a bovine brain calmodulin preparation
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Calm1(24242)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblot
- dot blot
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)