C3366
Anti-CXCR5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CXC Chemokine Receptor 5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5 μg/mL using human lymph node, B-cell lymphoma
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CXCR5(643)
mouse ... Cxcr5(12145)
rat ... Cxcr5(29363)
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?