ABN200
Anti-C-X-C chemokine receptor type 5 (CXCR5) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
C-X-C chemokine receptor type 5, CXC-R5, CXCR-5, Burkitt lymphoma receptor 1, Monocyte-derived receptor 15, MDR-15, CD185
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CXCR5(643)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected C-X-C chemokine receptor type 5 (CXCR5) in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
SH-SY5Y cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1