SAB4700050
Monoclonal Anti-CD3 antibody produced in mouse
clone APA1/1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CD3 (activation epitope)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
APA1/1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD3(916)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás