C-22262
Smooth Muscle Cell Growth Medium 2
Basal Medium, 500 ml
Szinonimák:
Recommended with C-39267 or C-39262
About This Item
Javasolt termékek
form
aqueous solution
kiszerelés
pkg of 500 ml
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
To form a complete medium, it should be combined with the media supplements: C-39267 or C-39262
Alkalmazás
Komponensek
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.