C-39267
Smooth Muscle Cell Growth Medium 2
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Szinonimák:
Recommended with C-22262
About This Item
Javasolt termékek
form
aqueous solution
kiszerelés
pkg of 1 vial
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-22262
Alkalmazás
Komponensek
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.