C-22210
Endothelial Cell Growth Medium
Basal Medium, 500 ml
Szinonimák:
Primary Cell Culture Media, Recommended with C-39215 or C-39210
About This Item
Javasolt termékek
Forma
aqueous solution
kiszerelés
pkg of 500 ml
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
To form a complete medium, it should be combined with the media supplements: C-39215 or C-39210
Alkalmazás
Komponensek
Minőség
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Related Content
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.