Fontos dokumentumok
SAB4700847
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD4 antibody produced in rat
clone GK1.5
Szinonimák:
L3T4, T4/Leu-3
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
rat
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GK1.5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 2 μg/mL
elérési szám
NM_013488.3
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Cd4(12504)
Általános leírás
The rat monoclonal antibody GK1.5 reacts with an extracellular epitope of mouse CD4 transmembrane glycoprotein (55 kDa).
Immunogen
Mouse CTL clone V4 cells
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg