Fontos dokumentumok
C1495
CSK, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Minőségi szint
termékcsalád
PRECISIO® Kinase
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
361-489 nmol/min·mg
molekulatömeg
~78 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CSK(1445)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1