14-458-M
CSK Protein, active, 10 µg
Active, recombinant full-length human CSK, containing an N-terminal GST-tag incorporating a PreScission Protease cleavage site, for use in Kinase Assays.
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in BL21 DE3 cells
molekulatömeg
Mw 77.6 kDa
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable (kinase)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Géninformáció
human ... CSK(1445)
Általános leírás
Product Source: Expressed in E. coli BL21 (DE3) cells
Recombinant full-length human CSK, containing an N-terminal GST-tag incorporating a PreScission Protease cleavage site
Biokémiai/fiziológiai hatások
Protein Target: CSK
Target Sub-Family: TK
Kiszerelés
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-458M when ordering the 250 µg size.
Minőség
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4Tyr) substrate peptide
Fizikai forma
GSH-agarose chromatography
Tárolás és stabilitás
1 year at -20°C
Egyéb megjegyzések
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2