C-14070
Human Chondrocytes (HCH)
1 million cells per pellet
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human articular cartilage (knee and hip joints)
kiszerelés
pkg of 1,000,000 cells
morfológia
(chondrocytes)
alkalmazás(ok)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Sejtvonal eredete
Alkalmazás
Minőség
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Primary human chondrocyte cells and optimized growth media for the in vitro cultivation of chondrocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Primary cells from PromoCell are available in pelleted form for research applications like gene expression analysis, and cell/protein characterization experiments.