Merck
03320585
Carminic acid
primary reference standard
Szinonimák:
Natural Red 4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H20O13
CAS-szám:
Molekulatömeg:
492.39
Colour Index szám:
75470
Beilstein:
71651
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
Cc1c(C(O)=O)c(O)cc2C(=O)c3c(O)c(O)c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGQLVPJVXFOQEV-JNVSTXMASA-N
Általános leírás
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)