C0937
Color Coders for Nalgene® cryogenic vials
green
Szinonimák:
vial cap inserts, vial identifier
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41103032
NACRES:
NB.22
Javasolt termékek
Anyagok
polystyrene
gyártó/kereskedő neve
Nalgene®
szín
green
Related Categories
Általános leírás
Colored disks fit into the recessed tops of Nalgene cryogenic vials. The system allows color-coding of vials for quick visual identification. Cut out top facilitates handling of vials with forceps. Flat surface permits writing.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)