Fontos dokumentumok
Z802875
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 700 μL
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
Suprasil® quartz
leírás
4 windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma 104.002F-QS
Hellma
parameter
200-2500 nm spectral range
technika/technikák
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
45 mm × 12.5 mm × 12.5 nm
kamratérfogat
700 μL
úthossz
10x2 mm
észlelési módszer
fluorometric
Általános leírás
with PTFE lid
Kiszerelés
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)