BAF188510011
Bel-Art® Freezer Storage Box
no. of holes, 100, natural polypropylene, pack of 5
Szinonimák:
cryopreservation storage rack, cryovial storage, indexed tube rack, microtube storage
About This Item
Javasolt termékek
material
natural polypropylene
Jellemzők
for tubes 0.5, 1.5, and 2.0 mL
no. of holes 100
kiszerelés
pack of 5
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F18851-0011
technika/technikák
cryopreservation: suitable
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Alphanumeric Indexing
- Translucent lid for easy access and viewing; matte panels can be used for labeling (100-place boxes have hinged lid, 81-place boxes have lift off lid)
- Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
- Stackable with molded-in ′no slide′ features
- Assorted Colors with translucent lids (natural, blue, green, orange and purple)
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)