Fontos dokumentumok
B9936
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-Glu-Gly-Arg-7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
≥97% (HPLC), powder
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H50N8O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
730.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.32
Terméknév
Boc-Ile-Glu-Gly-Arg-7-amido-4-methylcoumarin acetate salt, ≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
methanol: 2 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N(C(CCCN=C(N)N)C(=O)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(CC)C)CCC(=O)O)c1cc2c(cc1)C(=CC(=O)O2)C
InChI
1S/C34H50N8O10/c1-7-18(2)28(42-33(50)52-34(4,5)6)31(49)40-23(12-13-26(44)45)29(47)38-17-25(43)41-30(48)22(9-8-14-37-32(35)36)39-20-10-11-21-19(3)15-27(46)51-24(21)16-20/h10-11,15-16,18,22-23,28,39H,7-9,12-14,17H2,1-6H3,(H,38,47)(H,40,49)(H,42,50)(H,44,45)(H4,35,36,37)(H,41,43,48)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWOIMWXLMWHALO-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Szubsztrátok
A sensitive and specific fluorogenic substrate for factor Xa.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The use of fluorogenic peptide substrates for the detection of coagulation factors II and X after electrophoresis.
P G Board
Annals of human genetics, 46(Pt 4), 293-298 (1982-10-01)
T Morita et al.
Journal of biochemistry, 82(5), 1495-1498 (1977-11-01)
Twenty peptide-4-methylcoumarin amides (MCA) were newly synthesized and tested as possible substrates for alpha-thrombin, factor Xa, kallikreins, urokinase, and plasmin. These fluorogenic peptides contained arginine-MCA as the carboxyl-terminus. Release of 7-amino-4-methylcoumarin was determined fluorometrically. Of these peptides, the following were