Merck
PPB019
Sigma-Aldrich
Bis-Tris Bicine EDTA buffer
pH 7.2, pHast Pack, powder
Szinonimák:
1X Bis-Tris transfer buffer, Bis-Tris
About This Item
UNSPSC kód:
41105319
NACRES:
NA.25
termékcsalád
pHast Pack
Minőségi szint
form
powder
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry)
pH
7.2
kation nyomok
Pb: ≤5 ppm
idegen aktivitás
DNAse, free
NICKase, free
Protease, free
RNAse, free
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Bis-Tris Bicine EDTA buffer or Bis-Tris buffer (pH 7.2) contains Bis-Tris and Bicine, zwitterionic buffer components that form strong bonds with common metals. In combination with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), a metal chelator, that binds divalent cations. This buffer is commonly used as a transfer buffer in western blot to transfer proteins from the gel to the membrane.
Alkalmazás
Bis-Tris buffer may be used in western blot as a transfer buffer.
Tulajdonságok és előnyök
  • Ready-to-use buffer
  • No measuring and pH adjustment needed
  • Certified quality for reproducibility
  • Minimizes exposure to toxic chemicals
  • Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
  • Chemical tests: Iron ≤10 ppm, Lead ≤5 ppm
Kiszerelés
Foil pouches
Feloldás
Contents of one pouch, when dissolved in 500 mL of ultrapure water, will yield a 1X solution containing 25 mM Bicine, 25 mM Bis-Tris, 1 mM EDTA, pH 7.2 at 25 °C. Contents tested to be DNAse, RNAse, Protease, and Nickase free.
Tárolás és stabilitás
Store at room temperature. Product may naturally agglomerate but can be simply broken up within the pouch prior to use.
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Jogi információk
pHast Pack is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)