14-600-M
TAK1-TAB1 fusion Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human TAK1 amino acids 1-303, fused to human TAB1 amino acids 437-end, for use in Kinase Assays.
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
molekulatömeg
Mw 42.8 kDa
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable (kinase)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Géninformáció
human ... MAP3K7(6885)
Általános leírás
N-terminal His6-tagged, recombinant, human TAK1 amino acids 1-303, fused to human TAB1 amino acids 437-end
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Alkalmazás
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Biokémiai/fiziológiai hatások
Protein Target: Tak1
Target Sub-Family: TKL
Kiszerelés
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-600M when ordering the 250 µg size.
Minőség
routinely evaluated by phosphorylation of casein
Fizikai forma
Ni2+/NTA-agarose
Tárolás és stabilitás
6 months at -70°C
Egyéb megjegyzések
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2