Merck
B3686
Sigma-Aldrich
BAY U6751 hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-(2-Chlorophenyl)-1-ethyl-1,4-dihydro-6-methyl-2,3,5-pyridinetricarboxylic acid 5-isopropyl ester disodium salt hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H20ClNNa2O6 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
451.81 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
protect from light
szín
white
oldhatóság
H2O: >8 mg/mL
kezdeményező
Bayer
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].CCN1C(C)=C(C(c2ccccc2Cl)C(C([O-])=O)=C1C([O-])=O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C20H22ClNO6.2Na.H2O/c1-5-22-11(4)14(20(27)28-10(2)3)15(12-8-6-7-9-13(12)21)16(18(23)24)17(22)19(25)26;;;/h6-10,15H,5H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QECLOEJXLYHXNF-UHFFFAOYSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
BAY W1807, the active metabolite of BAY R3401, inhibits muscle glycogen phosphorylase a and b. In gel-filtered liver extracts, racemic BAY U6751 (containing active BAY W1807) was tested for inhibition of phosphorylase in the glycogenolytic (in which only phosphorylase a is active). In liver extracts, BAY U6751 (0.9-36 μmol/L) inhibited glycogen synthesis by phosphorylase b (notwithstanding the inclusion of AMP), but not by phosphorylase a. Inhibition of phosphorylase-a-catalyzed glycogenolysis was partially relieved by AMP (500 μmol/L). BAY U6751 facilitated phosphorylase-a dephosphorylation. Isolated hepatocytes and perfused livers were tested for BAY R3401-induced changes in phosphorylase-a:b ratios and glycogenolytic output.
Tulajdonságok és előnyök
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Vigyázat
Light sensitive. Store in amber vials.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)