Fontos dokumentumok
B0908
Nalgene® centrifuge bottles, Style 3122
nominal capacity 1000 mL
Szinonimák:
nalgene bottle, polycarbonate bottle
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
polycarbonate
round bottle
screw top cap
translucent bottle
translucent polycarbonate
translucent polypropylene screw closure
Csatlakozó
Joints threaded neck (52.6)
Jellemzők
RCF 7,100 × g
with cap
kiszerelés
case of 16
pack of 4
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 3122-1000
parameter
7100 × g max. RCF
palackátmérő × H
98.17 mm × 169.7 mm
névleges kapacitás
1000 mL
Általános leírás
“Nalgene” polycarbonate centrifuge bottles are ideal for conducting large-volume cell harvesting, pelleting, and protein purification. These bottles are molded from transparent polycarbonate, providing clarity for easy visual monitoring.
Tulajdonságok és előnyök
  • Ideal for low-speed centrifugation of biological and chemical samples.
  • Use polypropylene sealing cap assemblies for enhanced leakproof assurance, especially at maximum speeds or when handling hazardous materials.
  • Autoclavable.
  • Offers excellent mechanical strength properties..
Egyéb megjegyzések
Fill the bottles to at least 80% of their total capacity to ensure proper performance.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)