Fontos dokumentumok
AXYSCT50MLRS
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 50 mL, sterile
Szinonimák:
50 ml centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
conical bottom tube
polypropylene tube
screw top cap
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 250 ea
case of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc SCT-50ML-R-S
Corning
parameter
12000 × g max. RCF
kapacitás
50 mL
szín
clear
szerelvény
cap (screw cap)
alkalmasság
suitable for (centrifugation)