Fontos dokumentumok
AXYSCT15MLRS
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL, units of 25, sterile
Szinonimák:
15 ml centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.22
material
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
sterilitás
sterile
kiszerelés
units of 25
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc SCT-15ML-R-S
Corning
parameter
12000 × g max. RCF
kapacitás
15 mL
szín
clear
szerelvény
cap (screw cap)
alkalmasság
suitable for (centrifugation)