Fontos dokumentumok
AXYSCT15ML25S
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL, sterile
Szinonimák:
Conical centrifuge tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
Anyagok
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 25 ea
case of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc SCT-15ML-25-S
Corning
Paraméterek
12000 × g max. RCF
kapacitás
15 mL
szín
clear
szerelvény
cap (screw cap)
alkalmasság
suitable for (centrifugation)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)