Fontos dokumentumok
AXYSCT15ML500
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL
Szinonimák:
15 ml centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 50 ea
case of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc SCT-15ML-500
Corning
parameter
12000 × g max. RCF
kapacitás
15 mL
szín
clear
szerelvény
cap (screw cap)
alkalmasság
suitable for (centrifugation)