Fontos dokumentumok
AXYSCT50ML25S
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 50 mL, sterile
Szinonimák:
Centrifuge Tube, Conical Centrifuge Tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 25 ea
case of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc SCT-50ML-25-S
Corning
parameter
12000 × g max. RCF
kapacitás
50 mL
szín
clear
szerelvény
cap (screw cap)
alkalmasság
suitable for (centrifugation)
Tulajdonságok és előnyök
  • Made up of polypropylene
  • Large white marking spot and black printed graduations
  • DNase/RNase free and nonpyrogenic in nature
  • Sterile with maximum relative centrifugal force (RCF) of 12,000xg