AV37583
Anti-E2F7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-A630014C11Rik, Anti-D10Ertd739e, Anti-E2F transcription factor 7
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
99 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... E2f7(52679)
Általános leírás
The previously assigned protein identifier Q8BSQ3 has been merged into Q6S7F2. Full details can be found on the UniProt database.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1