Fontos dokumentumok
1.14657
Supelco
Ammonium Test Kit, colorimetric
0.5-10 mg/L (NH₄⁺), MQuant®
Szinonimák:
Ammonium Visual Test Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ammonium Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
specifikus analit(ok)
ammonium
Minőségi szint
mérési tartomány
0.5-10 mg/L (NH4+)
kompatibilitás
for use with MQUANT®
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Method: colorimetric with color card 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 mg/l NH₄⁺ MQuant®
The test measures both ammonium ions and dissolved ammonia in freshwater and seawater. The test kit contains the easy to use colour card.
Jogi információk
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3