Fontos dokumentumok
A9056
Bovine Serum Albumin
heat shock fraction, microbiologically tested, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
heat shock fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤5.0% Loss on drying
veszteség
≤5%
pH
7
oldhatóság
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
BT virus, none detected
Microbiological test (pass)
VSV virus, none detected
growth of Borrelia burgdorferi in BSK II medium (Suitable for)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmasság
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)