A8849
α2-Antiplasmin from human plasma
lyophilized powder, ≥5 units/mg protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥5 units/mg protein
kiszerelés
vial of ≥0.5 mg (Protein based on E1%/280 = 6.7)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SERPINF2(5345)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protocols
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.