A7419
Avidin–Peroxidase
buffered aqueous solution
Szinonimák:
Avidin–HRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
avidin from egg white
enzyme from horseradish
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
indirect ELISA: 1:100,000
western blot: 1:400,000-1:800,000 using detecting β-Actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/well)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2