Fontos dokumentumok
A6981
Acamprosate calcium
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
3-(Acetylamino)-1-propanesulfonic acid calcium salt (2:1)
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
H2O: >5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(=O)NCCCS(=O)(=O)O[Ca]OS(=O)(=O)CCCNC(C)=O
InChI
1S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUVGWDNTAWHSKI-UHFFFAOYSA-L
Géninformáció
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879) , GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience