Fontos dokumentumok
PHR2821
Acamprosate Calcium
Szinonimák:
Acamprosate calcium, 3-(Acetylamino)-1-propanesulfonic acid calcium salt (2:1)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP BP1172
traceable to USP 1000554
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
kiszerelés
pkg of 400 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
SMILES string
CC(=O)NCCCS(=O)(=O)O[Ca]OS(=O)(=O)CCCNC(C)=O
InChI
1S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUVGWDNTAWHSKI-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3