Fontos dokumentumok
5.05989
Sigma-Aldrich
Vigabatrin
Szinonimák:
Vigabatrin, 4-Amino-5-hexenoic acid, GABA Transaminase Inhibitor, Vigabatrin, γ-Vinyl-GABA, Sabril
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
H2O: 100 mM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A selective, irreversible inhibitor of GABA transaminase with antiepileptic properties. Covalently binds to the active site of GABA tansaminase to inactivate it in a dose-dependent manner and increases extracellular GABA levels in the brain. Rapidly absorbed following oral administration and is shown to inhibit [3H]GABA uptake across the apical membrane of Caco-2 cell monolayers in a concentration-dependent manner (IC50 = 2.9 mM)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
GABA Transaminase
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Abbot, E.L., et al. 2006. Br. J. Pharmacol.147, 298.
Schmid, L., et al. 1996. J. Pharmacol. Exp. Therap.276, 977.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1