A6112
Calmodulin-Agarose
saline suspension
Szinonimák:
Calmodulin−Agarose, Phosphodiesterase 3′,5′-Cyclic Nucleotide Activator-Agarose from bovine testes
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Saccharomyces cerevisiae
Minőségi szint
Forma
saline suspension
a címkézés mértéke
≥0.5 mg per mL
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
Mátrix
4% beaded agarose
mátrix aktiválás
cyanogen bromide
mátrix csatolmány
amino
mátrix távtartó
1 atom
alkalmasság
suitable for chromatography
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)