Fontos dokumentumok
STS0100
Sigma-Aldrich
Antifoam L-30 Emulsion
aqueous-silicone emulsion
Szinonimák:
Antifoam L-30 Emulsion
About This Item
UNSPSC kód:
12161901
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
tartalmaz
emulsifier
Általános leírás
Antifoam is also known as defoamer. It is a chemical additive that reduces and hinders the formation of foam in industrial process liquids. It is used to prevent formation of foam or is added to break foam that is already formed.
Kiszerelés
100, 250, 500 mL in poly bottle
Egyéb megjegyzések
A 30% aqueous emulsion
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3