BSAVHS-RO
Roche
BSA Fraction V
≥98.5%, Ash 1%, Heavy metals < 10 ppm, stem cell culture, Mycoplasma Negative, USA origin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
form
lyophilized
molekulatömeg
Mr =68,000
kiszerelés
pkg of 1 kg (03116964001)
pkg of 250 g (03116956001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
eredet
USA origin
technika/technikák
cell culture | stem cell: suitable
szennyeződések
<10 ppm Heavy metals
1% Ash
oldhatóság
≤0.40 (A550)
absorption
≤0.40 at 550 nm
idegen aktivitás
Mycoplasma (Negative)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1