Merck
A5080
Sigma-Aldrich
Amyloid β-Protein Fragment 22-35
≥95% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C59H102N16O21S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1403.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)CNC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(N)CCC(O)=O)C(C)C)C(C)CC)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C59H102N16O21S/c1-11-30(7)47(57(93)65-25-42(79)67-36(21-28(3)4)52(88)70-35(59(95)96)18-20-97-10)75-58(94)48(31(8)12-2)74-49(85)32(9)66-41(78)24-63-51(87)34(15-13-14-19-60)69-53(89)37(22-40(62)77)72-55(91)39(27-76)68-43(80)26-64-56(92)46(29(5)6)73-54(90)38(23-45(83)84)71-50(86)33(61)16-17-44(81)82/h28-39,46-48,76H,11-27,60-61H2,1-10H3,(H2,62,77)(H,63,87)(H,64,92)(H,65,93)(H,66,78)(H,67,79)(H,68,80)(H,69,89)(H,70,88)(H,71,86)(H,72,91)(H,73,90)(H,74,85)(H,75,94)(H,81,82)(H,83,84)(H,95,96)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUDAPIFTNDCCFG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met
Biokémiai/fiziológiai hatások
Has cytotoxic effect on cultured neurons from rat hippocampus in serum free medium. Also forms aggregates and fibrils similar to those of β-amyloid protein in senile plaque cores.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T Takadera et al.
Neuroscience letters, 161(1), 41-44 (1993-10-14)
A synthetic truncated beta-amyloid peptide, beta 22-35, was shown to have a cytotoxic effect on cultured neurons from the rat hippocampus in serum-free medium. The peptide formed aggregates and typical amyloid fibrils resembling those of the beta-amyloid protein (AP) in