Fontos dokumentumok
A3281
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
Szinonimák:
W-7
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-15-9-5-8-14-13(15)7-6-10-16(14)22(20,21)19-12-4-2-1-3-11-18;/h5-10,19H,1-4,11-12,18H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMMOSRLIFSCDBL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CAMK2A(815) , CAMK2B(816)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.