Fontos dokumentumok
A2404
Alcohol Oxidase solution from Pichia pastoris
buffered aqueous solution, 10-40 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
Alcohol:oxygen oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
form
buffered aqueous solution
Minőségi szint
specifikus aktivitás
10-40 units/mg protein (biuret)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
To measure alcohol oxidase activity, this assay uses 2,2′-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) and a continuous spectrophotometric rate determination at 405 nm.