Fontos dokumentumok
A2189
Anti-Human IgM (μ-chain specific)-Alkaline Phosphatase, Mouse monoclonal
clone MB-11, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Human IgM (μ-chain specific)-Alkaline Phosphatase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
MB-11, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
direct ELISA: 1:35,000
dot blot: 1:20,000 using 20 ng of human IgM/dot
dot blot: 1:30,000 using 20 ng of human IgM/dot (chemiluminescence)
izotípus
IgG2b
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3