Fontos dokumentumok
T8019
Tentoxin from Alternaria tenuis
Naturally occurring phytotoxic cyclic tetrapeptide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fungus (Alternaria tenuis)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CC1NC(=O)C(C)N(C)C(=O)CNC(=O)\C(=C/c2ccccc2)N(C)C1=O
InChI
1S/C22H30N4O4/c1-14(2)11-17-22(30)26(5)18(12-16-9-7-6-8-10-16)21(29)23-13-19(27)25(4)15(3)20(28)24-17/h6-10,12,14-15,17H,11,13H2,1-5H3,(H,23,29)(H,24,28)/b18-12-/t15-,17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIIRBDOFKDACOK-LFXZBHHUSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3