Fontos dokumentumok
A1231
Anti-Aurora-A Kinase antibody, Mouse monoclonal
clone 35C1, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Aurora-A Kinase, Monoclonal Anti-Aurora-A Kinase antibody produced in mouse, Anti-ARK-1, Anti-AURORA2, Anti-Aurora-related kinase 1, Anti-BTAK, Anti-STK15, Anti-STK6, Anti-Serine/threonine protein kinase 15
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in mouse cell line
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
35C1, monoclonal
Forma
PBS solution
molekulatömeg
antigen ~46 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa total cell extract
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AURKA(6790) , AURKA(6790)
mouse ... Aurka(20878) , Aurka(20878)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)