Fontos dokumentumok
A0793
Anti-Dog IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Rabbit Anti-Dog IgG (whole molecule)–AP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
dog
technika/technikák
direct ELISA: 1:6,000
dot blot: 1:4,000
western blot (chemiluminescent): 1:4,000
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)