Fontos dokumentumok
A0608
ABL1 (27-end), active, His-tagged from mouse
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
JTK7, c-ABL, p150, v-abl
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Minőségi szint
termékcsalád
PRECISIO® Kinase
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
717-971 nmol/min·mg
molekulatömeg
~135 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
mouse ... Abl1(11350)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)