CMC0007
SIG10 5a Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
Szinonimák:
Chemically Competent Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SIG10 5a Chemically Competent Cells, for DNA plasmid production
biológiai forrás
Escherichia coli
grade
for molecular biology
Forma
buffered aqueous solution
növekedési mód
adherent or suspension
morfológia
rod shaped
technika/technikák
microbiological culture: suitable
sejttranszformáció
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 108 cfu/μg
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
They provide the performance researchers need with ease of use as only common laboratory equipment is required and provide solutions for a wide range of applications at economical prices.
Genotype
fhuA2Δ(argF-lacZ)U169 phoA glnV44 Φ80 Δ(lacZ)M15 gyrA96 recA1 relA1 endA1 thi-1 hsdR17
Tulajdonságok és előnyök
- Direct replacements for standard cloning strains like DH5α™, DH10B, JM109, TOP10, XL1-Blue, etc.
- Optimized genetics for high yields: endonuclease and recombination minus
- Blue - white screening
Komponensek
- SIG10 5a chemically competent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for cloning
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)