Fontos dokumentumok
88190
Tetrazolium Blue Chloride
≥90% (T), powder, suitable for microbiology
Szinonimák:
3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), BTC, Blue Tetrazolium chloride, TZ
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Tetrazolium Blue Chloride, indicator for germination, suitable for microbiology, ≥90% (T)
grade
indicator for germination
Minőségi szint
Teszt
≥90% (T)
Forma
powder
mp
255 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
methanol: 0.5 g/10 mL ( hot)
alkalmazás(ok)
microbiology
SMILES string
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccccc7)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H32N8O2.2ClH/c1-49-37-27-31(23-25-35(37)47-43-39(29-15-7-3-8-16-29)41-45(47)33-19-11-5-12-20-33)32-24-26-36(38(28-32)50-2)48-44-40(30-17-9-4-10-18-30)42-46(48)34-21-13-6-14-22-34;;/h3-28H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUUHXGOJWVMBDY-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?